Merck
SAB56000330
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCov) Nucleocapsid Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM420, affinity purified immunoglobulin
Größe auswählen
100 μG
CHF 377.00
CHF 377.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 377.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Klon:
RM420, monoclonal
application:
citations:
CHF 377.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM420, monoclonal
Konzentration
1 mg/mL
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
This antibody reacts to 2019-nCov Nucleocapsid Protein.
Immunogen
A recombinant 2019-nCov Nucleocapsid Protein expressed in E.coli.
Physikalische Form
Solution in PBS
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)