SAB56000295
Anti-CD8a Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM395, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial, Carbamoyl-phosphate synthetase I
About This Item
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM395, monoclonal
recombinant monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CPS1(1372)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable