SAB5500046
Anti-CD16A antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP189, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CD16, Anti-CD16-II, Anti-CD16A, Anti-FCG3, Anti-FCGR3, Anti-FCGRIII, Anti-FCR-10, Anti-FCRIII, Anti-FCRIIIA, Anti-IGFR3, Anti-IMD20
Größe auswählen
CHF 338.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 338.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in proprietary host
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP189, monoclonal
Speziesreaktivität
human (tested)
Methode(n)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCGR3A(2214)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)