SAB5300505
Monoclonal Anti-BMPR2 antibody produced in mouse
clone 3F6, ascites fluid
Synonym(e):
BMPR3, BMR2, BRK-3, PPH1, T-ALK
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F6, monoclonal
Mol-Gew.
115 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, monkey, mouse
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BMPR2(659)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against BMPR2
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)