Merck
SAB5300132
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD276 antibody produced in mouse
clone 6A1, ascites fluid
Synonym(e):
4Ig-B7-H3, B7-H3, B7H3, CD276
Größe auswählen
100 μL
CHF 427.00
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 427.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 427.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6A1, monoclonal
Mol-Gew.
57 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD276(80381)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Purified recombinant fragment of human CD276 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against CD276
Physikalische Form
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)