Merck
SAB5201804
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC beta-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 7B8
Größe auswählen
100 μG
CHF 341.50
CHF 341.50
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 341.50
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.45
CHF 341.50
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7B8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
87kDa
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Immunogen
Synthetic peptide from the C-terminal of Rat ENaC beta (aa. 617-638)
Physikalische Form
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)