SAB5201403
Monoclonal Anti-Mitofusin - Biotin antibody produced in mouse
clone S153-5, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-CMT2A, Anti-CPRP 1,, Anti-KIAA0214, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-hyperplasia suppressor gene
Größe auswählen
CHF 541.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 541.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S153-5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 90 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Mfn2(170731)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)