SAB5201340
Monoclonal Anti-Protocadherin Gamma (Pan) - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S159-5, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-PCDH
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Atto 488 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S159-5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Pcdhga1(93709)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)