SAB5201214
Monoclonal Anti-Atf4 - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S360A-24, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Activating Transcription Factor 4, Anti-CREB 2, Anti-Cyclic AMP response element binding protein 2, Anti-TAXREB67
Größe auswählen
CHF 541.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 541.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Atto 488 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S360A-24, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 60 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATF4(468)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)