SAB5200917
Monoclonal Anti-Notch1 - Biotin antibody produced in mouse
clone S253-32, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Motch, Anti-Neurogenic locus notch homolog protein 1, Anti-Neurogenic locus notch protein homolog, Anti-TAN1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S253-32, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt >270, ~120 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Notch1(18128)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable