SAB5200741
Monoclonal Anti-Pannexin - Percp antibody produced in mouse
clone S121A-31, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-MGC119432, Anti-PANX2, Anti-PX2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S121A-31, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 70 kDa
Speziesreaktivität
rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Panx2(362979)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)