SAB5200515
Monoclonal Anti-Clcn3 - Atto 633 antibody produced in mouse
clone S258-5, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-CIC3, Anti-CLC3, Anti-DKFZp564I0463
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Atto 633 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S258-5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 90 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Clcn3(84360)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable