SAB5200457
Monoclonal Anti-Cav3.1 - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S178A-9, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-CACNA1G, Anti-CaV T1, Anti-KIAA1123, Anti-MGC117234, Anti-NBR13
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Atto 390 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S178A-9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt <200 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cacna1g(12291)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable