SAB5200378
Monoclonal Anti-Ankyrin B - Fitc antibody produced in mouse
clone S105-13, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-ANK-2
Größe auswählen
CHF 541.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 541.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S105-13, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 200 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANK2(287)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)