Merck
SAB5200273
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vglut1 - PerCP antibody produced in mouse
clone S28-9, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-BNPI, Anti-SLC17A1, Anti-VGLUT 1
Größe auswählen
100 μG
CHF 541.00
CHF 541.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 541.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 541.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S28-9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 52 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Spezifität
Detects ~52kDa. No cross-reactivity against VGlut2.
Immunogen
Fusion protein amino acids 493-560 (cytoplasmic C-terminus) of rat VGlut1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)