SAB5200076
Monoclonal Anti-KCND3 antibody produced in mouse
clone S75-41, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Kcnd3, Anti-Kv4.3, Anti-Kv4.3 K+ channel, S75-41
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S75-41, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 75 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat, Xenopus
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Kcnd3(65195)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable