SAB5200008
Monoclonal Anti-Acetylated Lysine antibody produced in mouse
clone 7F8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Acetyl Lysine, Anti-Acetylated Lysine, Anti-Lysine
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7F8, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
avian, bovine
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable