SAB4702015
Monoclonal Anti-CD103 FITC produced in mouse
Synonym(e):
ITGAE, Integrin alpha E
About This Item
Konjugat
FITC conjugate
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Ber-ACT8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, ( Non-human primates)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAE(3682)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable