SAB4701082
Monoclonal Anti-CD253-APC antibody produced in mouse
clone 2E5
Synonym(e):
Apo-2 ligand, Apo-2L, Protein TRAIL, TNF-related apoptosis-inducing ligand, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
0.1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 4 μg/mL
Hinterlegungsnummer
BC020220
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFSF10(8743)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable