SAB4700544
Monoclonal Anti-TUBB3 antibody produced in mouse
clone TU-20, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-βIII-tubulin
Größe auswählen
CHF 254.00
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 254.00
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TU-20, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
wide range
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBB3(10381)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable