SAB4700488
Monoclonal Anti-CD138-PE antibody produced in mouse
clone MI15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SDC1, Anti-Syndecan 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MI15, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, nonhuman primates, rat, nonhuman primates
Lagerbedingungen
do not freeze (Protect from prolonged exposure to light.)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SDC1(6382)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?