SAB4600167
Monoclonal Anti-6X His IgG (H+L), CF™ 640R antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, purified immunoglobulin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
CF™ 640R conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
33D10.D2.G8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
Fluoreszenz
λex 642 nm; λem 662 nm
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable