SAB4503802
Anti-phospho-BTK (pTyr551) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AGMX1, Anti-AT, Anti-ATK, Anti-BPK, Anti-IGHD3, Anti-IMD1, Anti-PSCTK1, Anti-XLA
Größe auswählen
CHF 389.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 389.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 76 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr551)
Angaben zum Gen
human ... BTK(695)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 516-565
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)