SAB4503566
Anti-SLC28A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CNT 2, Concentrative nucleoside transporter 2, Na(+)/nucleoside cotransporter 2, Sodium-coupled nucleoside transporter 2, Sodium/nucleoside cotransporter 2
Größe auswählen
CHF 389.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 389.00
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 71 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC28A2(9153)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 371-420
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)