SAB4502692
Anti-p70 S6 Kinase β, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
70 kDa ribosomal protein S6 kinase 2, S6K2, p70 S6Kβ, p70 ribosomal S6 kinase β, p70-S6KB
Größe auswählen
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 53 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS6KB2(6199)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 389-438
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)