SAB4502616
Anti-NF-κB p65 (Acetyl-Lys310) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
NFKB3, RELA, TF65, nuclear factor NF-κ-B p65 subunit, p65
Größe auswählen
CHF 456.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 456.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 60 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys310)
Angaben zum Gen
human ... RELA(5970)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
RELA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) codes for the important constituent of the NF-κB (nuclear factor κ-B) complex. It is located on human chromosome 11q13.1. It is also called as nuclear factor κB subunit 3 (NFKB3).
Immunogen
Immunogen Range: 275-324
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)