SAB4502030
Anti-NPY5R antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
NPY-Y5 receptor, NPY5-R, NPYY5, Neuropeptide Y receptor type 5, Y5 receptor
Größe auswählen
CHF 458.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 458.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 51 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NPY5R(4889)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 221-270
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)