SAB4502019
Anti-NOTCH1 (Cleaved-Val1754) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
NOTC1, Notch homolog 1, neurogenic locus notch 1, notch 1 (translocation-associated), translocation-associated (Drosophila) (TAN1)
Größe auswählen
CHF 412.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 412.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 110 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Val1754)
Angaben zum Gen
human ... NOTCH1(4851)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anti-NOTCH1 (Cleaved-Val1754) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated NOTCH1 (Cleaved-Val1754) protein.
Immunogen
Immunogen Range: 1735-1784
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)