SAB4501874
Anti-MGST1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Microsomal GST-1, Microsomal GST-I, Microsomal glutathione S-transferase 1
Größe auswählen
CHF 389.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 389.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 17 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MGST1(4257)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 42-91
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)