SAB4501633
Anti-KCNJ5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
G protein-activated inward rectifier potassium channel 4, GIRK4, Inward rectifier K(+) channel Kir3.4, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 5
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 47 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNJ5(3762)
Allgemeine Beschreibung
KCNJ5 (potassium voltage-gated channel subfamily J member 5) is an inwardly rectifying potassium channel, which is also termed as GIRK4 (G protein-coupled inward rectifier K+ channel 4). It is expressed in the cerebral cortex. This gene is mapped to human chromosome 11q24.
Immunogen
Immunogen Range: 370-419
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable