SAB4500763
Anti-MOT13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
MCT 13, Monocarboxylate transporter 13, Solute carrier family 16 member 13
Größe auswählen
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 44 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC16A13(201232)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 377-426
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)