SAB4500712
Anti-EGFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, Epidermal growth factor receptor precursor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 134 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 661-710
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)