Merck
SAB4500481
Sigma-Aldrich
Anti-NRSN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Neurensin-1, Neuro-p24, Vesicular membrane protein of 24 kDa, Vesicular membrane protein p24
Größe auswählen
100 μG
CHF 457.00
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 457.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 21 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRSN1(140767)
Allgemeine Beschreibung
Anti-NRSN1 Antibody detects endogenous levels of total NRSN1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NRSN1.
Immunogen Range: 121-170
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)