SAB4500330
Anti-CASP6 (Cleaved-Asp162) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Apoptotic protease Mch-2, CASP-6, CASP6, Caspase-6, MCH2
Größe auswählen
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 28 kDa
antigen 35 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Asp162)
Angaben zum Gen
mouse ... Casp6(12368)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 144-193
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)