SAB4500193
Anti-Kallikrein-11 (Cleaved-Ile54) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
K11, PRSS20, hippostasin, kallikrein-11, kallikrein-related peptidase 11
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 25 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Ile54)
Angaben zum Gen
human ... KLK11(11012)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 35-84
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable