Merck
SAB4301765
Sigma-Aldrich
Anti-UQCRH
affinity isolated antibody
Synonym(e):
QCR6, UQCR8
Größe auswählen
100 μL
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 250.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: 1:200-1:1000
Hinterlegungsnummer
BC001426
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UQCRH(7388)
Immunogen
Full length fusion protein of human UQCRH
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)