Merck
SAB4301632
Sigma-Aldrich
Anti-TTI1
affinity isolated antibody
Synonym(e):
KIAA0406, smg-10
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Hinterlegungsnummer
NP_055472
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TTI1(9675)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human TELO2 interacting protein 1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thomas Prince et al.
Oncotarget, 9(66), 32702-32717 (2018-09-18)
Muscle invasive bladder cancer (MIBC) is a common malignancy and major cause of morbidity worldwide. Over the last decade mortality rates for MIBC have not decreased as compared to other cancers indicating a need for novel strategies. The molecular chaperones