Merck
SAB4301595
Sigma-Aldrich
Anti-TBL1XR1
affinity isolated antibody
Synonym(e):
C21, DC42, IRA1, TBLR1
Größe auswählen
100 μL
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 250.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Hinterlegungsnummer
BC113421
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBL1XR1(79718)
Immunogen
Fusion protein of human transducin (beta)-like 1 X-linked receptor 1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seok-Ting J Ang et al.
Nature communications, 13(1), 7792-7792 (2022-12-17)
Dysregulation of mTOR complex 1 (mTORC1) activity drives neuromuscular junction (NMJ) structural instability during aging; however, downstream targets mediating this effect have not been elucidated. Here, we investigate the roles of two mTORC1 phosphorylation targets for mRNA translation, ribosome protein