Merck
SAB4301586
Sigma-Aldrich
Anti-RLN1
affinity isolated antibody
Synonym(e):
H1, H1RLX, RLXH1, bA12D24.3.1, bA12D24.3.2
Größe auswählen
100 μL
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 250.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Hinterlegungsnummer
BC005956
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RLN1(6013)
Immunogen
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human relaxin 1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)