SAB4301478
Anti-phospho-CaMK4 (pThr196/200) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CAM kinase-GR, CAMK4, CaMK IV, Calspermin, KCC4
Größe auswählen
CHF 360.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 360.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001735.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr196/pThr200)
Angaben zum Gen
human ... CAMK4(814)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)