SAB4301413
Anti-phospho-ATF1 (pSer63) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ATF1, Activating transcription factor 1, Cyclic-AMP-dependent transcription factor ATF-1, TCR-ATF1, TREB36 protein
Größe auswählen
CHF 318.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 318.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
29 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_005162.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer63)
Angaben zum Gen
human ... ATF1(466)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)