SAB4301339
Anti-phospho-4E-BP1 (pThr70) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
4EBP1, P/OKCL.6, PHAS-I
Größe auswählen
CHF 360.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 360.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
12 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_004086.1.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr70)
Angaben zum Gen
human ... EIF4EBP1(1978)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)