SAB4301294
Anti-phospho-IKK-γ (pSer376) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
FIP3, IKBKG, IKKAP1, IKKG, NF-kappaB
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
48 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001093327.1.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IKBKG(8517)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)