SAB4301175
Anti-RBFOX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
FOX-3, FOX3, HRNBP3, NEUN
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
34 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1.1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001076044.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBFOX3(146713)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable