SAB4300881
Anti-PGA3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
PGA4, PGA5, Pepsinogen 3, group I (pepsinogen A)
Größe auswählen
CHF 332.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 332.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
42 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.4 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001073275.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGA3(643834)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)