Merck
SAB4300812
Sigma-Aldrich
Anti-CBY1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
C22orf2, CBY, PGEA1, PIGEA14, arb1
Größe auswählen
100 μL
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 250.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2.9 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001002880.2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CBY1(25776)
Spezifität
The antibody detects endogenous levels of total CBY1 protein.
Immunogen
Full length fusion protein
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)