SAB4300568
Anti-FAM129B (Ab-712) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-C9orf88 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZP434H0820 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ13518 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ22151 antibody produced in rabbit, Anti-family with sequence similarity 129, member B antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 398.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 398.00
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~82 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(Q-V-S-S-P)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FAM129B(64855)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)