SAB4300554
Anti-NFKB1 (Ab-927) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DKFZp686C01211 antibody produced in rabbit, Anti-EBP-1 antibody produced in rabbit, Anti-KBF1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC54151 antibody produced in rabbit, Anti-nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~120 kDa
~50 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(C-D-S-G-V)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NFKB1(4790)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable