SAB4300440
Anti-NFKBIA (Ab-42) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-IKBA antibody produced in rabbit, Anti-MAD-3 antibody produced in rabbit, Anti-NFKBI antibody produced in rabbit, Anti-nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 299.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 299.00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~39 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(E-E-Y-E-Q)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NFKBIA(4792)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)