SAB4300275
Anti-phospho-LCK (pTyr505) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-YT16 antibody produced in rabbit, Anti-lymphocyte-specific protein tyrosine kinase antibody produced in rabbit, Anti-p56lck antibody produced in rabbit, Anti-pp58lck antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 347.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 347.00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~56 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(G-Q-YP-Q-P)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr505)
Angaben zum Gen
human ... LCK(3932)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)